Få mere at vide
gamma-Hexanolakton, 98%
Artikelnummer. 11474187
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474187 100 g 100g
11464187 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19642.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 695-06-7 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 695-06-7
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.14
MDL nummer MFCD00005401
InChI nøgle JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-caprolactone, gamma-hexalactone, 4-hexanolide, gamma-hexanolactone, 6-caprolactone, tonkalide, toukalide, 2 3h-furanone, 5-ethyldihydro, 4-ethyl-4-butanolide, 5-ethyldihydrofuran-2 3h-one
PubChem CID 12756
ChEBI CHEBI:85235
IUPAC navn 5-ethyloxolan-2-on
SMIL CCC1CCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale gamma-Hexanolactone
Smeltepunkt -18 °C
Tæthed 1.025
Kogepunkt 218 °C til 219 °C
Flammepunkt 98 °C (208 °F)
Brydningsindeks 1.439
Mængde 100 g
Beilstein 107260
Formel vægt 114.15
Procent renhed 98%