Få mere at vide
gamma-Heptalactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-Heptalactone |
| CAS | 105-21-5 |
| Molekylær formel | C7 H12 O2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 4-Heptanolide, 4-Hydroxyheptanoic acid lactone, 4-Propyl-4-butanolide, γ-Propiobutyrolactone, γ-Propyl-γ-butyrolactone |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-2-3-6-4-5-7(8)9-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCC1CCC(=O)O1 |
| IUPAC navn | 5-propyltetrahydrofuran-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.17 |
| Formel vægt | 128.0837 |