Få mere at vide
gamma-DGG, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475897
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16475897 5 mg
16449716 50 mg
16433168 10 mg
16414456 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16475897 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100785
MedChemExpress gamma-DGG is a competitive AMPA receptor blocker.
gamma-DGG is a competitive AMPA receptor blocker.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale gamma-DGG
Fysisk form Solid
CAS 6729-55-1
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H12N2O5
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym γDGG γ-D-Glutamylglycine
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 150 mg/mL (734.65 mM)
SMIL OC(CNC(CC[C@@H](N)C(O)=O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 204.18
Formel vægt 204.18
Procent renhed 97.17%