Få mere at vide
gamma-Decanolactone, 98%
Artikelnummer. 11458617
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11458617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19732.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 706-14-9 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 706-14-9
Molekylær formel C10H18O2
Molekylvægt (g/mol) 170.25
MDL nummer MFCD00005404
InChI nøgle IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-decalactone, 4-decanolide, gamma-decanolactone, 2 3h-furanone, 5-hexyldihydro, 5-hexyldihydrofuran-2 3h-one, decan-4-olide, 5-hexyldihydro-2 3h-furanone, decanolide-1,4, 2-decalactone, 4-hexyl-4-butanolide
PubChem CID 12813
IUPAC navn 5-hexyloxolan-2-on
SMIL CCCCCCC1CCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale gamma-Decanolactone
Tæthed 0.948
Kogepunkt 150°C to 153°C (15 mmHg)
Flammepunkt 146°C (294°F)
Brydningsindeks 1.5
Mængde 100 g
Beilstein 117547
Formel vægt 170.25
Procent renhed 98%