Få mere at vide
gamma-Decanolactone, 98%
Artikelnummer. 11448617
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448617 25 g 25g
11468900 5 g 5g
11458617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19732.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 706-14-9 | C10H18O2 | 170,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 706-14-9
Molekylær formel C10H18O2
Molekylvægt (g/mol) 170.25
MDL nummer MFCD00005404
InChI nøgle IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-decalactone, 4-decanolide, gamma-decanolactone, 2 3h-furanone, 5-hexyldihydro, 5-hexyldihydrofuran-2 3h-one, decan-4-olide, 5-hexyldihydro-2 3h-furanone, decanolide-1,4, 2-decalactone, 4-hexyl-4-butanolide
PubChem CID 12813
IUPAC navn 5-hexyloxolan-2-on
SMIL CCCCCCC1CCC(=O)O1
Specifications
Kemisk navn eller materiale gamma-Decanolactone
Tæthed 0.948
Kogepunkt 150 °C til 153 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 146 °C (294 °F)
Brydningsindeks 1.5
Mængde 25 g
Beilstein 117547
Formel vægt 170.25
Procent renhed 98%