Få mere at vide
gamma-Cyclodextrinhydrat
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-Cyclodextrin hydrate |
| Smeltepunkt | ∽267 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 mg |
| Beilstein | 5725162 |
| Merck Index | 14,2718 |
| Optisk rotation | +177° (c=1 i vand) på tør basis |
| Formel vægt | 1297.15 (Vandfri) |