Få mere at vide
gamma-Cyclodextrinhydrat
Artikelnummer. 11337666
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337666 500 mg 500mg
11347666 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11271.ME
 Begrænset vare
På lager
CAS: 91464-90-3 | C48H80O40 | 1297,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91464-90-3
Molekylær formel C48H80O40
Molekylvægt (g/mol) 1297.13
MDL nummer MFCD00149574
InChI nøgle GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-cyclodextrin hydrate, 1297.12 anhydrous, gamma-cyclodextrin hydrate, vetec tm reagent grade
PubChem CID 71311509
IUPAC navn 5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.2 ³,⁶,2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentaconta ne-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol
SMIL OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale gamma-Cyclodextrin hydrate
Smeltepunkt ∽267 °C (dekomponering)
Mængde 500 mg
Beilstein 5725162
Merck Index 14,2718
Optisk rotation +177° (c=1 i vand) på tør basis
Formel vægt 1297.15 (Vandfri)