Få mere at vide
Gamma-Chlorocrotonic Acid (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-Chlorocrotonic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5ClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2H,3H2,(H,6,7)/b2-1+ |
| Formel vægt | 119.9978 |