Få mere at vide
gamma-CEHC, TRC
Artikelnummer. 30136224
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136224 100 mg
30136818 25 mg
30009521 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136224 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC249200100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 178167-75-4
Molekylær formel C15H20O4
Molekylvægt (g/mol) 264.32
Synonym 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,7,8-trimethyl-2H-1-benzopyran-2-propanoic Acid, (±)-LLU-α, 2,7,8-Trimethyl-2-(β-carboxyethyl)-6-hydroxychroman, Racemic LLU-α
IUPAC navn 3-(6-hydroxy-2,7,8-trimethyl-3,4-dihydrochromen-2-yl)propansyre
SMIL OC(=O)CCC1(C)CCc2cc(O)c(C)c(C)c2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale gamma-CEHC
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20O4/c1-9-10(2)14-11(8-12(9)16)4-6-15(3,19-14)7-5-13(17)18/h8,16H,4-7H2,1-3H3,(H,17,18)
Formel vægt 264.1362
Procent renhed >95%