missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gamma-Carboxyglutamic Acid Gamma,Gamma-Di-t-butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30363240
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363240 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1784502MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale gamma-Carboxyglutamic Acid gamma,gamma-Di-t-butyl Ester
CAS 56877-44-2
Molekylær formel C14H25NO6
Mængde 2 mg
Synonym 3-Amino-1,1,3-propanetricarboxylic Acid 1,1-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester
InChI formel InChI=1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-11(18)8(7-9(15)10(16)17)12(19)21-14(4,5)6/h8-9H,7,15H2,1-6H3,(H,16,17)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C(CC(N)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn 2-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-5-oxopentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 303.35
Formel vægt 303.1682
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.