Få mere at vide
Gamma-Butyrobetaine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-Butyrobetaine Hydrochloride |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-6H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 181.087 |