Få mere at vide
gamma-bisabolen (blanding af isomerer) (teknisk kvalitet), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-Bisabolene (Mixture of Isomers) |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8H,5,7,9-11H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 204.1878 |