Få mere at vide
Fisherbrand™ Opbevaringsbokse til gammastråling
Artikelnummer. 12357107 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12357107 250 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12357107
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Denne gammastrålingsspidsboks er ideel til at opbevare mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør.
  • Gamma– 10L– (25 x 20 x 20 cm), brug sammen med CSR-BAG2
  • Gamma tipboks Cleaver 2L
  • Cleaver Scientific opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Også tilgængeligt er vores udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg, som fungerer som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta og Gamma opbevaringsbeholdere fås i fem størrelser, og de to største beholdermodeller har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til opbevaring af radioaktive materialer, Til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
Højde (metrisk) 250 mm
Holder Mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
Produkttype Strålingsopbevaringsboks
Volumen 10 L