Få mere at vide
gamma-Benzyl L-glutamat, 99%
Artikelnummer. 10424345 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10424345 1 g Glasflaske 1g
10022820 5 g Glasflaske 5g
10157503 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10424345 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225670010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Add to basket
CAS: 1676-73-9 | C12H15NR.4 | 237,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1676-73-9
Molekylær formel C12H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 237.25
MDL nummer MFCD00002633
InChI nøgle BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Synonym h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
PubChem CID 122337
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-oxo-5-phenylmethoxypentansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale γ-Benzyl L-glutamate
Navn note 99+%
Smeltepunkt 162 °C til 167 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2O2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand +27,20° (20 °C c=2,1N HCL)
Specifik rotation +27.2
Formel vægt 237.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver