Få mere at vide
Fisherbrand™ Gamma bundplader
Artikelnummer. 12347197 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
410 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12347197 410 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12347197
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Disse rektangulære bundplader giver bænkbeskyttelse og kan bruges sammen med alle skjolde. Pladen er fremstillet med polstrede anti-skrid fødder.
  • Rektangulær kan bruges med alle skjolde og har polstrede skridsikre fødder 450 mm (b) x 410 mm (h) skjold
  • Disse rektangulære bundplader giver bænkbeskyttelse og kan bruges sammen med alle skjolde
  • Pladen er fremstillet med polstrede anti-skrid fødder Gamma Base Plader
  • Fås i standard 10 mm beta-beskyttende akryl, 12 mm gamma-dæmpende blyakryl
  • Cleaver ’Scientifics omfattende udvalg af strålingssikkerhedsprodukter omfatter et stort udvalg af skjolde,
  • kasser, affaldsspande, bakker samt diverse tilbehør og skabe
Spezifikation
Produkttype Gamma bundplade
Bredde (metrisk) 450 mm
Højde (metrisk) 410 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.