Få mere at vide
Gamma-aminosmørsyre, TRC
Artikelnummer. 30009001
Skift visning
Mængde:
10 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009001 10 g
30012342 1 g
30004202 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60292010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-12-2
Molekylær formel C4 H9 N O2
Molekylvægt (g/mol) 103.12
Synonym Vigabatrin impurity D (EP), Gamma Aminobutyric Acid, 4-Aminobutanoic Acid, γ-Aminobutyric Acid, Butanoic acid, 4-amino-, Butyric acid, 4-amino- (7CI,8CI), 3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutyric acid, Aminalon, GABA, Gaballon, Gamarex, Gammalon, Gammalone, Gammar, Gammasol, Mielogen, Mielomade, NSC 27418, NSC 32044, NSC 45460, NSC 51295, Oryza GABA Extract HC 90, Pharma-GABA 20S, Pharmagaba, Pharmagaba 20, Pharmagaba 20D, Piperidic acid, Piperidinic acid, γ-Aminobutanoic acid, ω-Aminobutyric acid
IUPAC navn 4-aminobutansyre
SMIL NCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobutanoic acid (GABA)
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
Mængde 10 g
Formel vægt 103.0633
Procent renhed >95%