Beskrivelse
- Gamma - 53L, bruges med taske CSR-BAG5 40 x 49 x 27 cm
- Leveres i små, mellemstore og store størrelser og med buet bund 15 cm dyb til brug med sikkerhedsbakker eller flad 30x30 cm bund til beskyttelse under bænken
- En række vinkler giver øget manøvredygtighed, mens klar optisk akryl hjælper visualisering
- Giver klart, ikke-forvrænget syn, reducerer lysbilleder og skygger, især når brugeren er i siddende stilling
- Fås i to størrelser, med enten en flad base for at give bænkbeskyttelse eller en buet base, der passer bekvemt over sikkerhedsbakker
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til opbevaring af radioaktive materialer |
| Højde (metrisk) | 424mm |
| Produkttype | Strålingsbeholder |
| Bredde (metrisk) | 514mm |
| Volumen | 53 l |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?