Få mere at vide
gamma-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-HCH D6 |
| CAS | 60556-82-3 |
| Molekylær formel | C6 2H6 Cl6 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | (1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-1,2,3,4,5,6-d6, Hexadeuterated lindane, Lindane-d6, gamma-HCH D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6 H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H][C@@]1(Cl)[C@@]([2 H])(Cl)[C@@]([2 H])(Cl)[C@]([2 H])(Cl)[C@@]([2 H])(Cl)[C@@]1([2 H])Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6-hexachloro-1,2,3,4,5,6-hexadeuteriocyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.87 |
| Formel vægt | 293.8977 g/mol |
| Vis mere |