Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Støttestang i galvaniseret stål til stativ
Artikelnummer. p-8010260
Længde (metrisk):
550 mm
600 mm
750 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10211831
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 2102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støt dine M10 laboratoriestander med Usbeck Laborgeraete™ Støttestang i galvaniseret stål til stativ. Stangen har en indvendig diameter på 12 mm.
  • Stål, forzinket
  • Gevind M 10
  • Ø12 mm
Tekniske data
Materiale Galvaniseret stål
Længde (metrisk) 600 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Produkttype Støttestang
Til brug med (udstyr) M10 stativ base
Mængde 1 stk.