Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Støttestang i galvaniseret stål til stativ
Artikelnummer. 10232911
Skift visning
Længde (metrisk):
550 mm
600 mm
750 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10232911 750 mm Hver
10211831 600 mm Hver
10638752 550 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10232911 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 2103
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Støt dine M10 laboratoriestander med Usbeck Laborgeraete™ Støttestang i galvaniseret stål til stativ. Stangen har en indvendig diameter på 12 mm.
  • Stål, forzinket
  • Gevind M 10
  • Ø12 mm
Tekniske data
Materiale Galvaniseret stål
Længde (metrisk) 750 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Produkttype Støttestang
Til brug med (udstyr) M10 stativ base
Mængde 1 stk.