Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Støttestang i galvaniseret stål til stativ
Beschreibung
- Stål, forzinket
- Gevind M 10
- Ø12 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale | Galvaniseret stål |
| Længde (metrisk) | 600 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Produkttype | Støttestang |
| Til brug med (udstyr) | M10 stativ base |
| Mængde | 1 stk. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?