Få mere at vide
Justrite™ Sikkerhedsdåser til olieholdigt affald i galvaniseret stål
Artikelnummer. p-28320
Kapacitet (engelsk):
2 gal.
6 gal.
10 gal.
14 gal.
21 gal.
Farve:
Gul
Rød
Lukketype:
Fodbetjent dæksel
Håndbetjent dæksel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11963589
Brand: Justrite™ 09301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til sikker bortskaffelse af olieholdigt affald, opløsningsmiddelklude og klude. De olieholdige affaldsbeholdere i galvaniseret stål åbner ikke mere end 60 grader og forbliver lukkede, når de ikke er i brug.
Hævet, ventileret bund fremmer luftcirkulationen, forhindrer selvantændelse.
  • Robust, blyfri galvaniseret stålkrop med forstærkede ribber
  • Tresproget sikkerhedsmærke
  • Selvlukkende åbnes nemt med fodpedal
Ordreinfo
6 gal. (23L) sikkerhed kan også fås med håndtag.
Certificeringer
FM godkendt. Alle dåser UL-listet (undtagen 19-038-295).
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 38 L
Certificeringer/compliance FM, UL, OSHA
Lukketype Fodbetjent dæksel
Diameter (metrisk) Udvendig 35.4 cm
Diameter (engelsk) Ydre 13,9 tommer
Kapacitet (engelsk) 10 gal.
Farve Gul
Slutte Pulverlakeret
Højde (metrisk) 46.7 cm
Mængde 1 stk.
Form Rund
garanti 10 år
Vægt (engelsk) 12 lb.
Vægt (metrisk) 5.4 kg
Inkluderer Forstærkede ribber, tresproget sikkerhedsmærke
Til brug med (applikation) Til sikker bortskaffelse af olieholdigt affald, opløsningsmiddelklude og aftørringsklude
Højde (engelsk) 18,25 tommer
Materiale Stål
Produkttype Ventileret bund olieholdigt affaldssikringsbeholder