Få mere at vide
Justrite™ Sikkerhedsdåser til olieholdigt affald i galvaniseret stål
Beskrivelse
Hævet, ventileret bund fremmer luftcirkulationen, forhindrer selvantændelse.
- Robust, blyfri galvaniseret stålkrop med forstærkede ribber
- Tresproget sikkerhedsmærke
- Selvlukkende åbnes nemt med fodpedal
Ordreinfo
6 gal. (23L) sikkerhed kan også fås med håndtag.
Certificeringer
FM godkendt. Alle dåser UL-listet (undtagen 19-038-295).
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 80 L |
| Certificeringer/compliance | FM, UL, OSHA |
| Lukketype | Fodbetjent dæksel |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 46.7 cm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 18,3 tommer |
| Kapacitet (engelsk) | 21 gal. |
| Farve | Rød |
| Slutte | Pulverlakeret |
| Højde (metrisk) | 59.5 cm |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |