Få mere at vide
Justrite™ Sikkerhedsdåser til olieholdigt affald i galvaniseret stål
Kapacitet (engelsk):
2 gal.
6 gal.
10 gal.
14 gal.
21 gal.
Farve:
Gul
Rød
Lukketype:
Fodbetjent dæksel
Håndbetjent dæksel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Låget åbner ikke mere end 60 grader og forbliver lukket, når det ikke er i brug, isolerer indholdet fra brandkilder og begrænser ilt for praktisk talt at eliminere risikoen for selvantændelse
- Holdbar stålkonstruktion med en pulverlakeret finish giver kemisk resistens
- Hævet, ventileret bund fremmer luftcirkulationen, forhindrer selvantændelse
- Robust, blyfri galvaniseret stålkrop med forstærkede ribber
- Tresproget sikkerhedsmærke
- Selvlukkende åbnes nemt med fodpedal
- Godkendt af FM , UL, TUV
Ordreinfo
6 gal. (23L) sikkerhed kan også fås med håndtag.
Certificeringer
FM godkendt. Alle dåser UL-listet (undtagen 19-038-295).
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 7.6 L |
| Certificeringer/compliance | FM, UL, OSHA |
| Lukketype | Håndbetjent dæksel |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24.4 cm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 9,6'' |
| Kapacitet (engelsk) | 2 gal. |
| Farve | Rød |
| Slutte | Pulverlakeret |
| Højde (metrisk) | 23.2 cm |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |