Få mere at vide
Justrite™ Sikkerhedsdåser til olieholdigt affald i galvaniseret stål
Artikelnummer. 12564607
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7.6 L
23 L
38 L
53 L
80 L
Farve:
Gul
Rød
Lukketype:
Fodbetjent dæksel
Håndbetjent dæksel
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Lukketype Pakningsstørrelse
12564607 53 L Rød Fodbetjent dæksel Hver
11963589 38 L Gul Fodbetjent dæksel Hver
12953555 80 L Rød Fodbetjent dæksel Hver
12933555 38 L Rød Fodbetjent dæksel Hver
11983639 23 L Gul Fodbetjent dæksel Hver
12913555 7.6 L Rød Håndbetjent dæksel Hver
12923555 23 L Rød Fodbetjent dæksel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12564607 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 09500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1392.22 DKK
    895.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 496.55 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Bruges til sikker bortskaffelse af olieholdigt affald, opløsningsmiddelklude og klude. De olieholdige affaldsbeholdere i galvaniseret stål åbner ikke mere end 60 grader og forbliver lukkede, når de ikke er i brug.
Hævet, ventileret bund fremmer luftcirkulationen, forhindrer selvantændelse.
  • Robust, blyfri galvaniseret stålkrop med forstærkede ribber
  • Tresproget sikkerhedsmærke
  • Selvlukkende åbnes nemt med fodpedal
Ordreinfo
6 gal. (23L) sikkerhed kan også fås med håndtag.
Certificeringer
FM godkendt. Alle dåser UL-listet (undtagen 19-038-295).
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 53 L
Certificeringer/compliance FM, UL, OSHA
Lukketype Fodbetjent dæksel
Diameter (metrisk) Udvendig 40.6 cm
Diameter (engelsk) Ydre 16 tommer
Kapacitet (engelsk) 14 gal.
Farve Rød
Slutte Pulverlakeret
Højde (metrisk) 51.4 cm
Mængde 1 stk.
Form Rund
garanti 10 år
Vægt (engelsk) 15 lb.
Vægt (metrisk) 6.8 kg
Inkluderer Forstærkede ribber, tresproget sikkerhedsmærke
Til brug med (applikation) Til sikker bortskaffelse af olieholdigt affald, opløsningsmiddelklude og aftørringsklude
Højde (engelsk) 20.25 tommer.
Materiale Stål
Produkttype Ventileret bund olieholdigt affaldssikringsbeholder