Få mere at vide
Justrite™ Sikkerhedsdåser til olieholdigt affald i galvaniseret stål
Kapacitet (engelsk):
2 gal.
6 gal.
10 gal.
14 gal.
21 gal.
Farve:
Gul
Rød
Lukketype:
Fodbetjent dæksel
Håndbetjent dæksel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Hævet, ventileret bund fremmer luftcirkulationen, forhindrer selvantændelse.
- Robust, blyfri galvaniseret stålkrop med forstærkede ribber
- Tresproget sikkerhedsmærke
- Selvlukkende åbnes nemt med fodpedal
Ordreinfo
6 gal. (23L) sikkerhed kan også fås med håndtag.
Certificeringer
FM godkendt. Alle dåser UL-listet (undtagen 19-038-295).
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 23 L |
| Certificeringer/compliance | FM, UL, OSHA |
| Lukketype | Fodbetjent dæksel |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30.2 cm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 11,8'' |
| Kapacitet (engelsk) | 6 gal. |
| Farve | Gul |
| Slutte | Pulverlakeret |
| Højde (metrisk) | 40.3 cm |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |