Få mere at vide
Justrite™ Sikkerhedsdåser til olieholdigt affald i galvaniseret stål
Artikelnummer. 10242090
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
6 gal.
Lukketype:
Håndbetjent dæksel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Lukketype Pakningsstørrelse
10242090 6 gal. Håndbetjent dæksel Hver
1 options
Artikelnummer. 10242090 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 09110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.65 DKK
    624.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 261.63 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Forebyg selvantændelse i sikkerhedsdåser ved at vælge dåser med hævet, ventileret bund for at fremme luftcirkulationen. Justrite™ Sikkerhedsdåser til olieholdigt affald i galvaniseret stål bruges til sikker bortskaffelse af olieholdigt affald, klude med opløsningsmidler og klude.
  • Låget åbner ikke mere end 60 grader og forbliver lukket, når det ikke er i brug, isolerer indholdet fra brandkilder og begrænser ilt for praktisk talt at eliminere risikoen for selvantændelse
  • Holdbar stålkonstruktion med en pulverlakeret finish giver kemisk resistens
  • Hævet, ventileret bund fremmer luftcirkulationen, forhindrer selvantændelse
  • Robust, blyfri galvaniseret stålkrop med forstærkede ribber
  • Tresproget sikkerhedsmærke
  • Selvlukkende åbnes nemt med fodpedal
  • Godkendt af FM , UL, TUV
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 23 L
Certificeringer/compliance FM, UL, OSHA
Lukketype Håndbetjent dæksel
Diameter (metrisk) Udvendig 30.2 cm
Diameter (engelsk) Ydre 11,8''
Kapacitet (engelsk) 6 gal.
Farve Rød
Slutte Pulverlakeret
Højde (metrisk) 40.3 cm
Mængde 1 stk.
Form Rund
garanti 10 år
Vægt (engelsk) 8.6 lb.
Vægt (metrisk) 3.9 kg
Inkluderer Forstærkede ribber, tresproget sikkerhedsmærke
Til brug med (applikation) Til sikker bortskaffelse af olieholdigt affald, opløsningsmiddelklude og aftørringsklude
Højde (engelsk) 15,8 tommer
Materiale Stål
Produkttype Ventileret bund olieholdigt affaldssikringsbeholder