Få mere at vide
Brady™ Låsekabel i galvaniseret stål
Artikelnummer. p-8001049
Længde (metrisk):
2,44 m
3,05 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11761885
Brand: Brady™ 065319
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ekstra galvaniseret stål låsekabel.
  • Ekstra kabel.
Tekniske data
Produkttype Lockout kabel
Farve Sølv
Materiale Galvaniseret stål
Oversigt Mål: 3,2 dia. x 1800 mmL
Diameter (engelsk) 0,13 tommer.
Diameter (metrisk) 3.18 mm
Længde (engelsk) 8.01 ft.
Længde (metrisk) 2,44 m
Mængde 1 stk.