Få mere at vide
Brady™ Låsekabel i galvaniseret stål
Artikelnummer. 11771885 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
2,44 m
3,05 m
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11771885 3,05 m Hver
11761885 2,44 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11771885 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065320
På lager
Ekstra galvaniseret stål låsekabel.
  • Ekstra kabel.
Tekniske data
Produkttype Lockout kabel
Farve Sølv
Materiale Galvaniseret stål
Oversigt Mål: 3,2 dia. x 3000 mmL
Diameter (engelsk) 0,13 tommer.
Diameter (metrisk) 3.18 mm
Længde (engelsk) 10.01 ft.
Længde (metrisk) 3,05 m
Mængde 1 stk.