Få mere at vide
asecos™ Spraydåse i galvaniseret stål
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
Farve:
Grå
Gul
Beskrivelse
- Spraybeslag af plast med justerbar dyse.
- Integreret plastpumpe.
- Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til at angive indholdet.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spray Can |
| Kapacitet (engelsk) | 0,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Farve | Gul |
| Til brug med (applikation) | Spray cleaning surfaces sparingly and in measured doses |
| Materiale | Stål |
| Bredde (engelsk) | 6,38 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 162.00 mm |
| Højde (engelsk) | 11,81 tommer |
| Højde (metrisk) | 300.00 mm |
| Vis mere |