Få mere at vide
asecos™ Spraydåse i galvaniseret stål
Artikelnummer. 17856446 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
Farve:
Grå
Gul
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve
17856446 1 l Gul
17876566 2 l Gul
17846356 1 l Grå
17886536 2 l Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17856446 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 23137
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Spraydåsen i galvaniseret stål er ideel til økonomisk og kontrolleret sprøjtning af overflader og dele, der skal rengøres.
  • Spraybeslag af plast med justerbar dyse.
  • Integreret plastpumpe.
  • Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til at angive indholdet.
Tekniske data
Produkttype Spraydåse
Kapacitet (engelsk) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Farve Gul
Til brug med (applikation) Sprøjt overflader sparsomt og i målte mængder
Materiale Stål
Bredde (engelsk) 6,38 tommer.
Bredde (metrisk) 162.00 mm
Højde (engelsk) 11,81 tommer
Højde (metrisk) 300.00 mm
Vægt (engelsk) 1.65 lb.
Vægt (metrisk) 0.75 kg