Få mere at vide
Mettler Toledo™ Galvanisk sensor
Artikelnummer. p-4265727 Shop alle Mettler Toledo produkter
Længde (metrisk) kabel:
1,00 m
Længde (engelsk) Kabel:
3,2 fod
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11957841
Brand: Mettler Toledo™ 51340403
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robuste og brugervenlige sensorer. Mettler Toledo Indikerende galvaniske sensorer har integreret temperatursensor. Galvanisk sensor for opløst ilt giver en nem måde at måle DO på.
  • Måleområde: 0 til 200 %, 0 til 20 mg/L
  • Kabel og forbindelser: 1,1m BNC/C tomme
  • Temperatursonde: NTC 30kΩ
  • Til brug med FG4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt DO sensor LE621
Længde (engelsk) Kabel 3,2 fod
Længde (metrisk) kabel 1,00 m
Sensortyper GØR
Forbindelser BNC/Cinch
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 50 °C
Til brug med (udstyr) FG4
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Længde (metrisk) 120 mm
Type Dissolved Oxygen Sensor
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Til brug med (applikation) GØR
Opløst ilt (koncentrationsområde) 1 to 20 mg/L
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 60 °C