Få mere at vide
Mettler Toledo™ Galvanisk sensor
Artikelnummer. 11957841
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
1,00 m
Længde (engelsk) Kabel:
3,2 fod
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel Længde (engelsk) Kabel Pakningsstørrelse
11957841 1,00 m 3,2 fod Hver
1 options
Artikelnummer. 11957841 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51340403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3570.00 DKK
    3067.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 502.85 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Robuste og brugervenlige sensorer. Mettler Toledo Indikerende galvaniske sensorer har integreret temperatursensor. Galvanisk sensor for opløst ilt giver en nem måde at måle DO på.
  • Måleområde: 0 til 200 %, 0 til 20 mg/L
  • Kabel og forbindelser: 1,1m BNC/C tomme
  • Temperatursonde: NTC 30kΩ
  • Til brug med FG4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt DO sensor LE621
Længde (engelsk) Kabel 3,2 fod
Længde (metrisk) kabel 1,00 m
Sensortyper Opløst ilt
Forbindelser BNC/Cinch
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 50 °C
Til brug med (udstyr) FG4
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Længde (metrisk) 120 mm
Type Opløst ilt-sensor
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Til brug med (applikation) GØR
Opløst ilt (koncentrationsområde) 1 til 20 mg/L
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 60 °C