Få mere at vide
WTW™ Galvaniske sensorer til opløst ilt (universal)
Artikelnummer. 10776701
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
1,5 m
3 m
6 m
10 m
15 m
Inkluderer:
3 udskiftningsmembranhoveder
3m L kabelrengøringsopløsning, slibefolie, 1 udskiftningsmembranhoved og elektrolyt
3m L kabelrengøringsopløsning, slibefolie, 3 udskiftningsmembranhoveder og elektrolyt
6 m længde kabelrengøringsopløsning, slibefolie, 3 udskiftningsmembranhoveder og elektrolyt
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel Inkluderer unitSize
10776701 15 m 3 udskiftningsmembranhoveder Hver
10769361 1,5 m 3m L kabelrengøringsopløsning, slibefolie, 3 udskiftningsmembranhoveder og elektrolyt Hver
10503833 3 m 3m L kabelrengøringsopløsning, slibefolie, 1 udskiftningsmembranhoved og elektrolyt Hver
10235731 10 m 3 udskiftningsmembranhoveder Hver
10470632 3 m 6 m længde kabelrengøringsopløsning, slibefolie, 3 udskiftningsmembranhoveder og elektrolyt Hver
10491592 6 m 6 m længde kabelrengøringsopløsning, slibefolie, 3 udskiftningsmembranhoveder og elektrolyt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10776701 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 201548
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Få nøjagtige testresultater for vand og vandholdige opløsninger med disse membrandækkede galvaniske sensorer til opløst ilt, der er lav vedligeholdelse og ingen polarisationstid påkrævet.
  • Dissolved oxygen sensor with integrated temperature compensation and membrane leak monitoring
  • Can be used in the lab as well as in the field
  • Features include a quick response time (t99<60 s) and low-maintenance operation
  • Fields of use include surface waters, measurements in wastewater treatment plants, BOD directions
  • Filled with electrolyte and achieves a long dwelling time up to 6 months
  • Calibration vessel is part of the delivery
  • For use with conductivity and multiparameter meters
  • Includes Cable, Cleaning solution, abrasive foil, exchange membrane head(s) and electrolyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) kabel 15 m
Inkluderer 3 udskiftningsmembranhoveder
Til brug med (udstyr) Conductivity and multiparameter meters