Få mere at vide
WTW™ Galvaniske sensorer til opløst ilt (universal)
Beskrivelse
- Opløst ilt-sensor med integreret temperaturkompensation og membranlækageovervågning
- Kan bruges både i laboratoriet og i marken
- Funktionerne inkluderer hurtig responstid (t99 <60 s) og vedligeholdelsesfri drift
- Anvendelsesområder omfatter overfladevand, målinger i spildevandsrensningsanlæg, BOD-retninger
- Fyldt med elektrolyt og opnår en lang opholdstid på op til 6 måneder
- Kalibreringsbeholderen er en del af leveringen
- Til brug med ledningsevne- og multiparametermålere
- Inkluderer kabel, rengøringsopløsning, slibefolie, udskiftningsmembranhoved(er) og elektrolyt
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) kabel | 1,5 m |
| Inkluderer | 3 udvekslingsmembranhoveder |
| Til brug med (udstyr) | Ledningsevne og multiparametermålere |