Få mere at vide
WTW™ Galvanisk opløst iltsensor til WTW Ledningsevne og multiparameter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10160691
Skift visning
Model-:
CellOx 325
StirrOx G
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
10160691 StirrOx G Hver
10159511 CellOx 325 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10160691 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 201425
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
proven conventional sensors for pH, ORP, ISE, conductivity and dissolved oxygen are the masters of all measurements in the field and in the lab
De CellOx™ 325 er en opløst iltsensor med integreret temperaturkompensation og membranlækageovervågning, som kan bruges i laboratoriet såvel som i marken. Dens funktioner inkluderer en hurtig responstid (t99<60 s) og drift med lav vedligeholdelse. Dens anvendelsesområder omfatter overfladevand, målinger i spildevandsrensningsanlæg, BOD-retninger, men også industrielle og andre applikationer. Den er fyldt med elektrolyt og opnår en lang opholdstid på op til 6 måneder. Kalibreringsbeholderen er en del af leverancen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt StirrOx™ G Selvomrørende sensor for opløst ilt
Længde (metrisk) kabel 20 m
Inkluderer 20m L kabelrengøringsopløsning, slibefolie, 3 udskiftningsmembranhoveder og elektrolyt
Til brug med (udstyr) Ledningsevne og multiparametermålere
Model- StirrOx G