Få mere at vide
Emma Safety Footwear Galus S3 Duo Bond støvle
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivelse
- En naturligt bedre støvle.
- Selv i denne tid med hi-tec, højtydende syntetiske materialer, er naturens materialer nogle gange stadig de bedste. Derfor har vi isoleret Galus med fåreskind af fint kvalitet. Der er ingen varmere sko at have på under de koldeste forhold. Og hvis temperaturen pludselig stiger op til 300 grader på ydersiden, er det betryggende at vide, at nitrilgummi-ydersålen ikke giver efter.
- Industrier:
- Kemisk industri
- Konstruktion& teknologi
- Sikkerhedssko
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 20345:2011 |
| Lukketype | Lynlås |
| Farve | Sort |
| Til brug med (applikation) | Kemisk industri, byggeri og teknologi |
| Liner materiale | Fåreskind |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 38 |
| Sål funktioner | GripForce™ Duo |
| Sål materiale | Nitrilgummi |
| Tå materiale | Stål |
| Vis mere |