missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
GALNT3 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Beskrivelse
Western Blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | 293T |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Oversigt | GALNT3 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Genadgangsnr. | BC056246 |
| Molekylvægt (g/mol) | 15.9 |
| pH-område | 6.8 |
| Plasmid | pCMV-GALNT3 full-length |
| Kvalitetskontrol test | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-GALNT3 antibody (H00002591-B01) by western blotting |
| Mængde | 100 μL |
| Opbevaringsbuffer | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 100UL GALNT3 293T Cell Transient Overexpression Ly
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?