Få mere at vide
Galloflavin, TRC
Artikelnummer. 30240948
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240948 100 mg
30240699 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240948 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG190550100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 568-80-9
Molekylær formel C12H6O8
Molekylvægt (g/mol) 278.17
Synonym 3,8,9,10-Tetrahydroxypyrano[3,2-c][2]benzopyran-2,6-dione, NSC 107022
IUPAC navn 3,8,9,10-tetrahydroxypyrano[3,2-c]isochromen-2,6-dione
SMIL OC1=CC2=C(OC1=O)c3c(O)c(O)c(O)cc3C(=O)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Galloflavin
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6O8/c13-4-1-3-7(9(16)8(4)15)10-6(19-11(3)17)2-5(14)12(18)20-10/h1-2,13-16H
Formel vægt 278.0063