Få mere at vide
Gallocyanin
Artikelnummer. 10236200 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10236200 10 g Glasflaske 10g
10437370 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10236200 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154430100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1562-85-2 | C15H13ClN2O5 | 336,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1562-85-2
Molekylær formel C15H13ClN2O5
Molekylvægt (g/mol) 336.72
MDL nummer MFCD00011926
InChI nøgle AQSOTOUQTVJNMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallocyanine, gallocyanin, solid violet, 1-carboxy-7-dimethylamino-3,4-dihydroxyphenoxazin-5-ium chloride, gallocyanine bs, gallocyanine dh, fast violet, anthracene blue swgg, alizarine navy blue at, brilliant chrome blue p
PubChem CID 73801
IUPAC navn 7-(dimethylamino)-4-hydroxy-3-oxophenoxazin-10-ium-1-carboxylsyre;chlorid
SMIL CN(C)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)O.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallocyanine
Farve Sort til Grøn
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 27, 438
Merck Index 15, 4385
Formel vægt 336.72
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallocyanine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.