Få mere at vide
(-)-Gallocatechin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403449
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
15403449 10 mg
1 options
Artikelnummer. 15403449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60731.MA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3371-27-5 | C15H14O7 | 306.27 g/mol
Polyfenolforbindelse fra grøn te. Besidder evnen til at fjerne frie radikaler
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Polyfenolforbindelse fra grøn te
  • Besidder evnen til at fjerne frie radikaler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Gallocatechin
CAS 3371-27-5
Farve Hvid
Molekylær formel C15H14O7
MDL nummer MFCD01632616
Mængde 10 mg
Synonym --gallocatechin, 2s,3r-2-3,4,5-trihydroxyphenyl chroman-3,5,7-triol, 2s,3r-gallocatechin, ent-gallocatechin, 2s,3r-flavan-3,3',4',5,5',7-hexol, 2s,3r-flavan-3,5,7,3',4',5'-hexol, 2s,3r-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-3,4-dihydro-2h-chromene-3,5,7-triol, 2s,3r---2-3,4,5-trihydroxyphenyl-3,4-dihydro-2h-chromene-3,5,7-triol, gallocatechingc, l-gallocatechin
InChI nøgle XMOCLSLCDHWDHP-DOMZBBRYSA-N
SMIL C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O
IUPAC navn (2S,3R)-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3,5,7-triol
Molekylvægt (g/mol) 306.27
PubChem CID 9882981
ChEBI CHEBI:71225
Formel vægt 306.27
Fysisk form Pulver