Få mere at vide
(-)-Gallocatechin Gallate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Gallocatechin Gallate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21+/m1/s1 |
| Formel vægt | 458.0849 |