Få mere at vide
(-)-Gallocatechin gallat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465049
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465049 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 15465049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62740.MA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4233-96-9 | C22H18O11 | 458.375 g/mol
En antioxidant fra grøn te
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Gallocatechin gallate
CAS 4233-96-9
Farve Hvid
Molekylær formel C22H18O11
MDL nummer MFCD00214298
Mængde 10 mg
Synonym =--gallocatechin gallate, gallocatechin gallate, =--gallocatechol gallate, unii-irw3c4y31q, gallocatechin gallate gcg, irw3c4y31q, gallocatechin gallate,-, =--gallocatechin-3-o-gallate, 2s,3r-5,7-dihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl chroman-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate, 2s,3r-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-3,4-dihydro-1 2h-benzopyran-3,5,7-triol 3-3,4,5-trihydroxybenzoate
InChI nøgle WMBWREPUVVBILR-NQIIRXRSSA-N
SMIL C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
IUPAC navn [(2S,3R)-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 458.375
PubChem CID 199472
Formel vægt 458.38
Fysisk form Pulver