Få mere at vide
Galliumtinlegering, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Gallium Tin-legering bruges til at afkøle computerchips i stedet for vand. Anvendes i medicinske termometre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium Tin alloy |
| Farve | Sølv |
| Smeltepunkt | ≥25 °C |
| Udseende | Sølvfarvet væske |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Form | Smeltende fast stof |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Tin: 8.0%; Gallium: 92.0% |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.