Få mere at vide
Galliumtinlegering, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11383417
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383417 10 g 10g
11303427 1 g 1g
11393417 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018161.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118,71 g/mol
Gallium Tin-legering bruges til at afkøle computerchips i stedet for vand. Anvendes i medicinske termometre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5 , 7440-55-3
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium Tin alloy
Farve Sølv
Smeltepunkt ≥25°C
Udseende Silver-colored liquid
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Form Melting Solid
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Tin: 8.0%; Gallium: 92.0%