Få mere at vide
Galliumstandard: Ga @ 10.000 μg/ml i 5% HNO3, 0,5% HCl
Artikelnummer. 30322807
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30322807 100 ml 100ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30322807 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTGANH100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium
CAS 7440-55-3
Analyt- eller komponentnavne Gallium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Ga
Koncentration 10.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym Ga
InChI formel InChI=1 S/Ga
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [Ga]
Element Ga
IUPAC navn gallium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 69.723
Mængde 100 ml
Formel vægt 68.926