Få mere at vide
Galliumstandard: Ga @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, 0,5% HCl, VHG™
Beskrivelse
Galliumstandard: Ga @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, 0,5% HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium |
| CAS | 7440-55-3 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Gallium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Ga |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Ga |
| InChI formel | InChI=1S/Ga |
| Vis mere |