Få mere at vide
Galliumopløsning til ICP , 1 g/L, HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12993404 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12993404 500 mL 500ml
12973404 100 mL 100ml
12983404 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12993404 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 020 500
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Ga
Koncentration 1±0.002 g/L
Type Mass Spectrometry Standard
Element Ga
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 500 mL