Få mere at vide
Gallium, Sigma-Aldrich™
Beschreibung
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Gallium |
| CAS | 7440-55-3 |
| Smeltepunkt | 29.8°C |
| Kogepunkt | 2000°C |
| Tæthed | 5.904 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 5 g |
| Form | Solid |
| MDL nummer | MFCD00134045 |
| Synonym | Gallium, Gallium |
| Molekylvægt (g/mol) | 69.72 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?