Få mere at vide
Gallium, plasma standardopløsning, Specpure™ Ga 1000 μg/ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium |
| Damptryk | 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | Ga |
| Type | Analytisk standard |
| Mængde | 50 mL |
| Grad | Specpure |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Nitric acid: 5.0%; Gallium: 0.1%; Hydrochloric acid: <0.1%; Water: 94.8% |